Learn More
Hirschmann™ Probetas graduadas de clase A, graduación azul, con vaso de plástico
Excellent for precise liquid measurement and fluid transfer in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class A Measuring Cylinders, Blue Graduation, with Plastic Socket are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.
22.05€ - 81.20€
Especificaciones
Tipo base | Hexagonal |
---|---|
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 4788 |
Class | A |
Tipo | Probeta de medición graduada |
Color de escala | Azul |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11756692
|
Hirschmann™
2270160 |
10 ml |
22.05€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11766692
|
Hirschmann™
2270170 |
25 ml |
22.65€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11776692
|
Hirschmann™
2270175 |
50 ml |
26.90€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11756702
|
Hirschmann™
2270180 |
100 ml |
29.05€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11766702
|
Hirschmann™
2270186 |
250 ml |
50.95€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11776702
|
Hirschmann™
2270190 |
500 ml |
81.20€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10557961
|
Hirschmann™
2270193 |
1000 ml |
63.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Con boquilla y vaso de plástico, graduación en forma de anillo en el punto principal
- Graduación azul
- Certificado de conformidad, con información de lote fechada
- Conforme a DIN EN ISO 4788
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Hexagonal | |
A | |
Azul | |
Vidrio |
DIN EN ISO 4788 | |
Probeta de medición graduada | |
Redondo |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Hirschmann™ Probetas graduadas de clase A, graduación azul, con vaso de plástico