Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase A, graduación azul
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de fluidos en el laboratorio. Las probetas de medición Hirschmann Instruments™ de clase A, graduación azul, se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ resistentes.
26.15€ - 218.00€
Especificaciones
Tipo base | Hexagonal |
---|---|
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 4788 |
Class | A |
Tipo | Probeta de medición graduada |
Color de escala | Azul |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11786482
|
Hirschmann™
2240154 |
5 ml | Conformidad certificada |
28.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11748041
|
Hirschmann™
2240160 |
10 ml | Conformidad certificada |
26.15€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11758041
|
Hirschmann™
2240170 |
25 ml | Conformidad certificada |
39.30€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11768041
|
Hirschmann™
2240175 |
50 ml | Conformidad certificada |
30.07€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11778041
|
Hirschmann™
2240180 |
100 mL | Conformidad certificada |
43.50€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11788041
|
Hirschmann™
2240186 |
250 mL | Conformidad certificada |
59.35€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11798041
|
Hirschmann™
2240190 |
500 mL | Conformidad certificada |
99.05€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
10569242
|
Hirschmann™
2240193 |
1000 ml | Conformidad certificada |
85.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
10440261
|
Hirschmann™
2240194 |
2000 ml | Conformidad certificada |
218.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
10312743
|
Hirschmann™
224016027 |
10 mL | USP |
27.80€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10747793
|
Hirschmann™
224017027 |
25 ml | USP |
29.35€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10097262
|
Hirschmann™
224017527 |
50 ml | USP |
32.24€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10597193
|
Hirschmann™
224018027 |
100 ml | USP |
32.90€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10765683
|
Hirschmann™
224018627 |
250 ml | USP |
63.25€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10436973
|
Hirschmann™
224019027 |
500 ml | USP |
106.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10241253
|
Hirschmann™
224019327 |
1000 ml | USP |
81.50€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10332933
|
Hirschmann™
224019427 |
2000 ml | USP |
149.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Con boquilla, graduación de anillo de puntos principales
- Graduación azul
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
- Conforme a DIN EN ISO 4788
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Hexagonal | |
A | |
Azul | |
Vidrio |
DIN EN ISO 4788 | |
Probeta de medición graduada | |
Redondo |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Hirschmann™ Probetas de medición de clase A, graduación azul