Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de tipo Schellbach de clase A, con graduación
Código de producto. p-87302895
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 10238283
Marca: Hirschmann™ 2220160
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio. Las probetas de medición de clase A de tipo Schellbach, con graduación , Hirschmann Instruments™ se han fabricado con duraderos tubos de vidrio DURAN™.
  • Con boquilla, graduación de anillo de puntos principales
  • Graduación en tinción azul, Schellbach
  • Certificado de conformidad, con certificado de lote fechado
  • Conforme a DIN EN ISO 4788
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Color de escala Azul
Forma Redondo
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Class A
Altura (métrico) 140 mm
Tolerance Metric ±0,1 ml
Tipo Probeta de medición graduada
Material Vidrio
Capacidad (métrico) 10 ml
Graduaciones 0,2 ml
Límite de error 0,1