Learn More
Brand™ Probetas de medición de PMP de clase A
Fabricadas con polimetilpenteno transparente (PMP) y cumplen con las normas DIN 12681 y ISO 6706. Las probetas de medición de PMP de clase A BRAND™ incluyen marcas DE-M en una tinta de impresión de gran calidad. La exposición a temperaturas de hasta 121°C (autoclave) no provocará que se superen de manera permanente los límites de error. Se recomienda limpiar hasta un máx. de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones.
Marca: Brand™ 35162
45.84 EUR hasta el 2024-11-29
Use el código promocional "21718" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricadas con polimetilpenteno (PMP) transparente
- Cumple con las normas DIN12681 e ISO 6706.
- Calibrado para contener (TC, In).
- Incluye un certificado de lote.
- Marcas DE-M en una tinta de impresión de alta calidad especialmente utilizada en las probetas graduadas BRAND™.
- La exposición a temperaturas de hasta 121°C (autoclave) no provocará que se superen de manera permanente los límites de error.
- Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones.
Especificaciones
1000 mL | |
± 5 ml | |
DIN 12681 e ISO 6706 | |
A | |
10 ml | |
± 5 ml | |
10 ml | |
Probeta de medición graduada |
PMP (polimetilpenteno) | |
Marcas DE-M en tinta azul de alta calidad | |
1 | |
Certificado de lote | |
Hasta 121 °C | |
60 °C | |
440 mm |