Learn More
Brand™ Probetas de medición de PMP de clase A
Fabricadas con polimetilpenteno transparente (PMP) y cumplen con las normas DIN 12681 y ISO 6706. Las probetas de medición de PMP de clase A BRAND™ incluyen marcas DE-M en una tinta de impresión de gran calidad. La exposición a temperaturas de hasta 121°C (autoclave) no provocará que se superen de manera permanente los límites de error. Se recomienda limpiar hasta un máx. de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones.
Marca: Brand™ 35108
15.63 EUR hasta el 2024-11-29
Use el código promocional "21718" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricadas con polimetilpenteno (PMP) transparente
- Cumple con las normas DIN12681 e ISO 6706.
- Calibrado para contener (TC, In).
- Incluye un certificado de lote.
- Marcas DE-M en una tinta de impresión de alta calidad especialmente utilizada en las probetas graduadas BRAND™.
- La exposición a temperaturas de hasta 121°C (autoclave) no provocará que se superen de manera permanente los límites de error.
- Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones.
Especificaciones
10 ml | |
±0,1 ml | |
DIN 12681, ISO 6706 | |
A | |
0,2 ml | |
±0.1mL | |
0.2mL | |
Azul | |
145 mm |
PMP | |
Marcas DE-M en tinta azul de alta calidad | |
1 | |
Certificado de lote | |
Esterilizable en autoclave | |
121 °C | |
Redondo | |
Hexagonal | |
Probeta de medición graduada |