Learn More
BRAND™ Pipeta con perilla volumétrica de vidrio AR de clase AS BLAUBRAND™ con certificado USP
Código de producto. 11383854 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 ml
6 ml
8 ml
10 ml
30 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11383854 8 ml paquete de 6
15108264 10 ml paquete de 6
15148264 30 ml paquete de 6
15168264 50 ml paquete de 6
15143078 6 ml paquete de 6
15118264 5 ml paquete de 6
6 options
Código de producto. 11383854
Marca: BRAND™ 29710
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Calibradas para administrar (TD, Ex). La pipeta con perilla volumétrica de vidrio AR de clase AS BRAND™ BLAUBRAND™ con certificado proporciona un tiempo de espera de sólo 5 segundos.
  • Pipetas volumétricas, clase AS, vidrio sódico-cálcico, marcado 1, graduación azul
  • BLAUBRAND™. DIN EN ISO 648
  • Marcado DE-M. Con número de lote 
  • Graduaciones e inscripciones en esmalte azul con mucho contraste
  • Calibradas para administrar (Ex)
  • Todas las pipetas volumétricas Blaubrand™ se suministran con el número de lote y un certificado de lote por paquete externo del fabricante (hasta 2 ml: 12 cilindros, por encima de 2 ml: 6 cilindros por paquete)
  • También disponible con certificado individual o certificado de calibración DAkkS (antes DKD)
  • Volumen: 8 ml
  • Tolerancia: 0,02 - ± ml
  • Longitud total: 440 ± 10 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Calibrado
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 648
Clase AS
Material AR-GLAS™
Graduado Sí
Color de graduación Azul
Tipo de graduación Marcado DE-M
Cantidad 6/Paq.
Volumen (métrico) 8 ml
Tipo Pipetas con perilla volumétrica