Learn More
Brand™ Pipeta con perilla volumétrica de vidrio AR de clase AS Blau™, con certificado
Tienda Brand Productos
Click to view available options
:
Capacidad: 8 ml
Descripción
- Pipetas volumétricas, clase AS, vidrio sódico-cálcico, marcado 1, graduación azul
- BLAUBRAND™. DIN EN ISO 648
- Marcado DE-M. Con número de lote
- Graduaciones e inscripciones en esmalte azul con mucho contraste
- Calibradas para administrar (Ex)
- Todas las pipetas volumétricas Blaubrand™ se suministran con el número de lote y un certificado de lote por paquete externo del fabricante (hasta 2 ml: 12 cilindros, por encima de 2 ml: 6 cilindros por paquete)
- Se entrega con certificado de conformidad individual.
- Volumen: 8 ml
- Tolerancia: 0,02 - ± ml
- Longitud total: 440 ± 10 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Calibrado | Sí |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 648 |
| Clase | AS |
| Material | AR-GLAS™ |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Azul |
| Tipo de graduación | Marcado DE-M |
| Volumen (métrico) | 8 ml |
| Tipo | Pipetas con perilla volumétrica |