Learn More
Brand™ Pipetas volumétricas de clase AS Blaubrand™ Eterna™
Fabricadas con vidrio sodocálcico AR-GLAS™ y cumplen con los estándares DIN EN ISO 648. Las pipetas con perilla de clase AS BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ se suministran con número de lote y un certificado de lote por una unidad de embalaje del fabricante. Hay disponibles un certificado individual de USP o un certificado de calibración DAkkS previa solicitud.
Marca:  Brand™ 30502
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11823980
  • 75.65€ / paquete de 12
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Fabricadas con vidrio sodocálcico AR-GLAS™.
  • DIN EN ISO 648. Calibradas para administrar (TD, Ex).
  • Tiempo de espera, 5 segundos.
  • Se suministra con número de lote y un certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante.
  • A petición también disponible con certificado individual, certificado individual USP o certificado de calibración DAkkS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Para el suministro
AS
Sí
Marcado DE-M
0,008 mL
1 ml
DIN EN ISO 648, DIN 12691
AR-GLAS™, Vidrio sodocálcico
Ámbar
12/paq.
Azul
Pipetas con perilla volumétrica