Learn More
Brand™ Pipetas volumétricas de clase AS Blaubrand™ Eterna™
Fabricadas con vidrio sodocálcico AR-GLAS™ y cumplen con los estándares DIN EN ISO 648. Las pipetas con perilla de clase AS BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ se suministran con número de lote y un certificado de lote por una unidad de embalaje del fabricante. Hay disponibles un certificado individual de USP o un certificado de calibración DAkkS previa solicitud.
Marca: Brand™ 30512
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricadas con vidrio sodocálcico AR-GLAS™.
- DIN EN ISO 648. Calibradas para administrar (TD, Ex).
- Tiempo de espera, 5 segundos.
- Se suministra con número de lote y un certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante.
- A petición también disponible con certificado individual, certificado individual USP o certificado de calibración DAkkS.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Para el suministro | |
AS | |
Sí | |
Marcado DE-M | |
0,02 mL | |
10 ml |
DIN EN ISO 648, DIN 12691 | |
AR-GLAS™, Vidrio sodocálcico | |
Ámbar | |
6/pack | |
Rojo | |
Pipetas con perilla volumétrica |