Learn More
Brand™ Probetas de medición de perfil alto de clase B con escala grabada
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Graduaciones:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
5 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Descripción
- Fabricados con polipropileno de alta claridad.
- Clase B
- Cumple con DIN 12681 y ISO 6706.
- Calibrado para contener (TC, In).
- Estar expuesta a más de 80 °C no le causará errores permanentes por exceso de límite.
- La escala grabada no se deteriora con la esterilización en autoclave.
- La base hexagonal proporciona estabilidad y evita vuelcos accidentales.
- La boquilla integrada reduce los derrames.
Especificaciones
Especificaciones
| Clase | Clase B |
| Graduaciones | 20 ml |
| Límite de error | ±20mL |
| Temperatura máxima | 80°C |
| Subdivisión | 20 ml |
| Forma | Forma redonda |
| Base Type | Hexagonal |
| Altura (métrico) | 535 mm |
| Tipo | Probeta de medición graduada |