Learn More
Brand™ Probetas de medición de perfil alto de clase B con escala grabada
Código de producto. 12025312 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Graduaciones:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
5 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. 12025312
Marca: Brand™ 35062
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Manufactured from high-clarity polypropylene and complies with DIN 12681 and ISO 6706. BRAND™ Class B Tall Form Measuring Cylinders with Embossed Scale can withstand exposure up to 80°C without causing permanently exceeded error limits. Embossed scale does not deteriorate with autoclaving. Hexagonal base provides stability and prevents accidental tipping. Integral spout reduces spillage.
  • Fabricados con polipropileno de alta claridad.
  • Clase B
  • Cumple con DIN 12681 y ISO 6706.
  • Calibrado para contener (TC, In).
  • Estar expuesta a más de 80 °C no le causará errores permanentes por exceso de límite.
  • La escala grabada no se deteriora con la esterilización en autoclave.
  • La base hexagonal proporciona estabilidad y evita vuelcos accidentales.
  • La boquilla integrada reduce los derrames.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clase Clase B
Graduaciones 10 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Límite de error ±10 ml
Temperatura máxima 80°C
Subdivisión 10 ml
Forma Forma redonda
Base Type Hexagonal
Altura (métrico) 440 mm
Tipo Probeta de medición graduada