Learn More
Hirschmann™ Pipetas volumétricas de vidrio de clase AS AR™
Código de producto. p-8013418
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
2,5 ml
3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
12 PCS
6 PCS
paquete de 6
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11770784 1 ml 12 PCS
11780784 2 ml 12 PCS
11790784 2,5 ml paquete de 6
11700794 3 ml 6 PCS
11710794 5 ml 6 PCS
11720794 10 ml 6 PCS
11770804 15 ml paquete de 6
11780804 20 ml 6 PCS
11790804 25 ml 6 PCS
11700814 50 ml 6 PCS
11710814 100 ml paquete de 6
11 options
Código de producto. 11770784
Marca: Hirschmann™ 1341133
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcionan un muy alto grado de precisión volumétrica para sus necesidades de pipeteo. Las pipetas volumétricas de vidrio Hirschmann Instruments™ AR™ de clase AS cuentan con graduación en azul.
  • Conforme a DIN EN ISO 648
  • Marca Uno, graduación azul
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Clase AS
Material AR-GLAS™
Graduado Sí
Color de graduación Azul
Cantidad 6/paq.
Tolerancia 0,008 mL
Volumen (métrico) 1 ml
Longitud (métrico) 325 mm
Tipo Pipeta volumétrica