Learn More
Hirschmann™ Pipetas volumétricas de clase AS de vidrio AR™
Descripción
- Conforme a DIN EN ISO 648
- Volumen entre dos marcas
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Especificaciones
| Clase | AS |
| Material | AR-GLAS™ |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Marrón |
| Cantidad | 6/paq. |
| Tolerancia | 0,01 mL |
| Volumen (métrico) | 3 ml |
| Longitud (métrico) | 350 mm |
| Tipo | Pipeta volumétrica |