Learn More
Hirschmann™ Pipetas volumétricas de clase AS con graduación de tinción ámbar
Código de producto. 11736672
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 ml
1 ml
1,5 ml
2 ml
2,5 ml
3 ml
4 ml
5 ml
6 ml
7 mL
8 ml
9 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
12 PCS
6 PCS
paquete de 6
Código de producto. 11736672
Marca: Hirschmann™ 1340174
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Proporcionan un muy alto grado de precisión volumétrica para sus necesidades de pipeteo. Las pipetas volumétricas de clase AS Hirschmann Instruments™ con graduación en tinción ámbar se han fabricado con vidrio transparente AR™.
  • Una marca
  • Conforme a DIN EN ISO 648
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Clase AS
Material AR-GLAS™
Graduado Sí
Color de graduación Marrón
Cantidad 6/paq.
Tolerancia 0,03 mL
Volumen (métrico) 40 ml
Longitud (métrico) 550 mm
Tipo Pipeta volumétrica