Learn More
Hirschmann™ Pipetas volumétricas de clase AS con graduación de tinción ámbar
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 ml
1 ml
1,5 ml
2 ml
2,5 ml
3 ml
4 ml
5 ml
6 ml
7 mL
8 ml
9 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
12 PCS
6 PCS
paquete de 6
Descripción
- Una marca
- Conforme a DIN EN ISO 648
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Especificaciones
| Clase | AS |
| Material | AR-GLAS™ |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Marrón |
| Cantidad | 6/paq. |
| Tolerancia | 0,02 mL |
| Volumen (métrico) | 9 ml |
| Longitud (métrico) | 450 mm |
| Tipo | Pipeta volumétrica |