Learn More
Hirschmann™ Pipetas volumétricas de clase AS con graduación de tinción ámbar
Código de producto. p-8013420
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 ml
1 ml
1,5 ml
2 ml
2,5 ml
3 ml
4 ml
5 ml
6 ml
7 mL
8 ml
9 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
12 PCS
6 PCS
paquete de 6
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11782252 0,5 ml 12 PCS
11712262 100 ml paquete de 6
11834602 1,5 ml 12 PCS
11708001 10 ml 6 PCS
11702262 15 ml 6 PCS
11727981 1 ml 12 PCS
11786652 2,5 ml paquete de 6
11718001 20 ml 6 PCS
11728001 25 ml 6 PCS
12771158 3 ml paquete de 6
11706662 30 ml paquete de 6
11736672 40 ml paquete de 6
11796652 4 ml 6 PCS
11738001 50 ml 6 PCS
11797991 5 ml 6 PCS
11823141 9 ml paquete de 6
11716133 6 ml paquete de 6
11787991 2 ml 12 PCS
10448201 7 mL paquete de 6
11726133 8 ml paquete de 6
20 options
Código de producto. 11782252
Marca: Hirschmann™ 1340129
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan un muy alto grado de precisión volumétrica para sus necesidades de pipeteo. Las pipetas volumétricas de clase AS Hirschmann Instruments™ con graduación en tinción ámbar se han fabricado con vidrio transparente AR™.
  • Una marca
  • Conforme a DIN EN ISO 648
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Clase AS
Material AR-GLAS™
Graduado Sí
Color de graduación Marrón
Cantidad 12/paq.
Tolerancia 0,005 mL
Volumen (métrico) 0,5 ml
Longitud (métrico) 300 mm
Tipo Pipeta volumétrica