Learn More
Hirschmann™ Pipetas graduadas Schellbach azules de clase AS
Click to view available options
:
Capacidad: 10 ml; subdivisiones: 0,1 ml
Descripción
- Líneas de graduación azules
- Conformidad certificada
- Con identificación de lote con fecha
- Graduación del anillo de punto principal
- Punto cero en la parte inferior, graduado hasta la punta
- Fabricado en vidrio sódico-cálcico, vidrio AR™ con una superficie lisa y no porosa
- Calibrado para EX
- Tipo 3, DIN EN ISO 835
- Con tapón de algodón estándar
Especificaciones
Especificaciones
| Calibrado | Sí |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 835 |
| Clase | AS |
| Material | AR-GLAS™ |
| Para utilizar con (aplicación) | Precisión volumétrica en el pipeteo |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Azul |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Incluye | Tiras Schellbach |
| Cantidad | 12/paq. |
| Mostrar más |