Learn More
Hirschmann™ Pipetas volumétricas de vidrio AR™
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 ml
1 ml
2 ml
3 ml
4 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 12
paquete de 6
Descripción
- Una marca
- Graduación de tinción ámbar
- Conforme a DIN EN ISO 648
Especificaciones
Especificaciones
| Clase | B |
| Material | Vidrio |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Marrón |
| Cantidad | 6/paq. |
| Tolerancia | 0,075 mL |
| Volumen (métrico) | 50 ml |
| Longitud (métrico) | 550 mm |
| Tipo | Pipeta volumétrica |