missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Afora™ Class B Cylinders
52.00€ - 90.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12063773
|
Afora™
B6044 |
1000 ml |
90.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12043783
|
Afora™
B6049 |
100 ml |
52.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Vidrio | |
Clase B | |
Cilindro |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto