Learn More
Hirschmann™ Class B Graduated Cylinders with Blue Graduations
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 3
paquete de 6
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 mL
Descripción
- Conforme a DIN 12681/ISO 6706
- PP
- Escala en relieve
- Graduaciones en azul
- Graduación del anillo de punto principal
- Base hexagonal
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Certificaciones/conformidad | DIN 12681, ISO 6706 |
| Descripción | Probeta graduada, PP |
| Clase | B |
| Desechables | Reusable |
| Diámetro (métrico) | 15 mm |
| Graduaciones | 0.2 mL |
| Forma | Round |
| Para utilizar con (aplicación) | Medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio |
| Color de escala | Azul |
| Mostrar más |