Learn More
Hirschmann™ Class B Graduated Polypropylene Cylinders with Raised Blue Graduations
Código de producto. p-7162716
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 3
paquete de 6
Capacidad (métrico):
25 mL
1000 mL
Código de producto. 13128029
Marca: Hirschmann™ 7500160
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio.
  • Acc. to DIN 12681/ISO 6706
  • PP
  • Raised scale
  • Main point ring graduation
  • Hexagonal base
Especificaciones
Material Polipropileno
Certificaciones/conformidad DIN 12681, ISO 6706
N.° por paquete 12/Pack
Descripción Probeta graduada, PP
Clase B
Desechables Reusable
Diámetro (métrico) 15 mm
Graduaciones 0.2 mL
Forma Round
Para utilizar con (aplicación) Medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio
Color de escala Azul
Base Type Hexagonal
Altura (métrico) 145 mm
Tipo Probeta de medición graduada