Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase B, graduación con tinción azul
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
500 mL
1000 ml
2000 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Descripción
- Con boquilla, línea corta
- Graduación en tinción azul
- Conforme a DIN EN ISO 4788
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 4788 |
| Class | B |
| Altura (métrico) | 170 mm |
| Material | Vidrio |
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Graduaciones | 0,5 ml |
| Límite de error | 0,375 |