Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase B, graduación con tinción azul
Código de producto. 11796482
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
500 mL
1000 ml
2000 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 11796482
Marca: Hirschmann™ 2230154
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio. Las probetas de medición de clase B, graduación con tinción azul, Hirschmann Instruments™ se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
  • Con boquilla, línea corta
  • Graduación en tinción azul
  • Conforme a DIN EN ISO 4788
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Color de escala Azul
Forma Redondo
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Class B
Altura (métrico) 115 mm
Tolerance Metric ±0,075 ml
Tipo Probeta de medición graduada
Material Vidrio
Capacidad (métrico) 5 ml
Graduaciones 0,1 ml
Límite de error 0,075