Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase B con boquilla
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio. Las probetas de medición de clase B, graduación con tinción ámbar, Hirschmann Instruments™ se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
Marca:  Hirschmann™ 2200193
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10029000
  • 61.75€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Con boquilla, línea corta
  • Graduación de tinción ámbar
  • Conforme a DIN EN ISO 4788
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
Hexagonal
Redondo
B
±7,5 ml
Vidrio
10 ml
Marrón
DIN EN ISO 4788
470 mm
Probeta de medición graduada
1000 ml
7,5