Learn More
Kartell™ Vasos de precipitados de perfil bajo de polipropileno con graduaciones moldeadas
 Manufactured from Polypropylene for durability and good chemical resistance. Autoclavable Kartell™ Polypropylene Class B Low Form Beakers provide an economical and safe solution for stirring, mixing and dispensing liquids in the laboratory. 
Marca:  Kartell™ 0081100
38.22 EUR hasta el 2025-12-20
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "24125" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11974299
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.50€
    38.23€ / paquete de 2
    Ahorro 14.27€
    27% Descuento
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Permanent molded or blue printed graduations provide clarity and reproducibility
  • Autoclavable at 121°C for 10 minutes
  • Withstands 100°C of continuous work
  • Class B, Low form
  • Complies with ISO 7056-1981 (E) and BS 5404 Part 1
  • Suitable for foodstuff