Learn More
VITLAB™ Probetas de medición de perfil bajo de polipropileno de clase B
Utilice estas probetas para aplicaciones de medición de volumen y del sector alimentario. Las probetas de medición de perfil bajo de polipropileno de clase B VITLAB™ incluyen escala en relieve fácil de leer y marcas anulares en los puntos de escala principales.
Marca:  VITLAB™ 644941
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11893662
  • 54.00€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 12-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Probeta graduada de polipropileno muy transparente
  • Calibrado (pulgadas)
  • Tolerancias de clase B según DIN 12681/ISO 6706.
  • La tensión térmica de hasta 80 °C no permite que los límites de tolerancia se sobrepasen permanentemente
Especificaciones
Especificaciones
±10 ml
10 ml
Redondo
Probeta graduada
Clase B
±10 ml
218 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
VITLAB™ Probetas de medición de perfil bajo de polipropileno de clase B > Capacidad: 500 ml; graduación: 10 ml