Learn More
BRAND™ Probetas de medición de perfil alto de polipropileno de clase B
Código de producto. 10448322 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0,2 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. 10448322
Marca: BRAND™ 34848
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno de alta claridad. Probetas de medición de perfil alto de polipropileno de clase B con escala impresa en azul que facilitan la evaluación volumétrica. La exposición a temperaturas de hasta 80 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error. Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones.
  • Fabricados con polipropileno de alta claridad.
  • El perfil alto con escala impresa en azul proporciona una evaluación sencilla del volumen.
  • Clase B.
  • Cumple con las normas DIN12681 e ISO 6706.
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • La exposición a temperaturas de hasta 80 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error.
  • Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Polipropileno
Tolerancia ±1 ml
Certificaciones/conformidad DIN 12681, ISO 6706
Clase Clase B
Calibración Para el almacenamiento
Báscula Graduaciones en azul
Cantidad 5/paquete
Graduaciones 2 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Temperatura máxima 80°C
Forma Redondo
Color de escala Azul
Base Type Hexagonal
Altura (métrico) 315 mm
Tipo Probeta de medición graduada