Learn More
BRAND™ Pipeta graduada clase B SILBERBRAND ETERNA
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 mL
25 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
Descripción
- AR-GLAS™
- DIN EN ISO 835
- Calibrados para administrar (TD, Ex)
Especificaciones
Especificaciones
| Enchufe del aspirador | Yes |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 835 |
| Clase | B |
| Descripción | To Deliver (TD, Ex.) |
| Material | AR-GLAS |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Ámbar |
| Graduaciones | 0.02 mL |
| Volumen (métrico) | 2 mL |