Learn More
Kartell™ Low Form Graduated Beakers Class B
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Descripción
- Transparente
- Buena resistencia química
- Graduaciones permanentes moldeadas en el vaso de precipitados
- Puede resistir temperaturas de hasta 170 °C durante periodos cortos
- Adecuada para aplicaciones con alimentos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (métrico) | 52 mm |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | PMP |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para productos alimenticios |
| Altura (métrico) | 72 mm |
| Cantidad | Paquete de 12 |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |