Learn More
Kartell™ Probetas de medición de perfil alto de polipropileno translúcido con graduaciones en azul
Fabricadas en polipropileno altamente translúcido para ofrecer durabilidad, claridad y buena resistencia química. Las probetas de medición de perfil alto de polipropileno esterilizables en autoclave con graduaciones azules Kartell™ proporcionan una solución económica y segura para medir el volumen de líquidos en un laboratorio.
Marca: Kartell™ 0256100
Detalles adicionales : Peso : 0.55800kg
Descripción
- Las graduaciones permanentes de color azul nítido proporcionan claridad y reproducibilidad
- La estructura de polipropileno puede soportar temperaturas de hasta 120 °C
- Perfil alto, base pentagonal para dar estabilidad
- Clase B
- Esterilizable en autoclave
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
25 ml | |
± 0,5 ml | |
Clase B | |
18 mm | |
Esterilizable en autoclave | |
100 °C | |
Cilíndrico | |
Azul | |
Probeta de medición graduada |
Polipropileno | |
ISO 6706-1981 (E) | |
Graduaciones azules permanentes | |
5 ml | |
±0.5mL | |
0,5 ml | |
Productos alimenticios | |
195 mm |