Learn More
Zwiebel™ Pesas con certificado de calibración COFRAC de clase E2
Click to view available options
Masa:
1 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tolerancia:
± 0,006 mg
± 0,008 mg
± 0,01 mg
± 0,012 mg
± 0,016 mg
± 0,02 mg
± 0,025 mg
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Pesa de calibración de clase E2
- En cumplimiento con la OIML R111
- Se entrega con un certificado de calibración COFRAC que garantiza la trazabilidad
- Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Especificaciones
| Masa | 200 mg |
| Tolerancia | ± 0,02 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial |