Learn More
Zwiebel™ Pesas de caja de clase F1 con certificado
Código de producto. 11760773
Click to view available options
Tolerancia:
± 0,1 mg
± 0,20 mg
± 0,25 mg
± 0,30 mg
± 0,50 mg
± 25 mg
± 5,0 mg
± 50 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11760773
Marca: Zwiebel™ PBI23129
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Úselas con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial y de clase II de precisión alta. Las pesas de clase F1 de Zwiebel™ están destinadas a la verificación o calibración de las pesas de clase F2.
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase F1
  • Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Tolerancia ± 0,1 mg
Para utilizar con (aplicación) Para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial y de clase II de precisión alta