Learn More
Zwiebel™ Pesas de clase F1
Código de producto. p-8006535
Click to view available options
Masa:
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11710623
Marca: Zwiebel™ PBI2301T
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Uso con instrumentos de pesaje de clase II de precisión media. Las pesas de caja de clase F1 de Zwiebel™ son ideales para la verificación o calibración de pesas de clase F2.
  • Pesa de clase F1
  • Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad
  • En cumplimiento con la OIML R111
  • Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Masa 100 mg
Tolerancia ± 0,05 mg
Para utilizar con (aplicación) Para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial y de clase II de precisión alta