Learn More
Fisherbrand™ Bata de laboratorio desechable de polipropileno de clase I
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
Grande
XL
2XL
3XL
Tamaño del tórax (métrico):
63 cm
69 cm
71 cm
73 cm
75 cm
77 cm
Longitud del manguito (métrico):
73 cm
77 cm
78 cm
79 cm
80 cm
81 cm
Longitud (métrico):
92 cm
100 cm
102 cm
104 cm
109 cm
112 cm
Descripción
Estas batas de laboratorio de polipropileno unisex con abertura posterior tienen 5 cierres y puños elásticos, sin bolsillos para las manos.Proporcionan seguridad y comodidad en el entorno de laboratorio.
- Polipropileno no tejido blanco
- Puños elásticos
- Peso del tejido:40 g/m2
- Cuello estándar, sin bolsillos para las manos
- Abertura posterior
- Cuello sencillo
- Cinco cierres a presión para un cierre seguro
- Unisex
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño | M |
Sexo | Unisex |
Material | Polipropileno |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | Cierres a presión |
Estilo de manguito | Elástico |
Desechables | Sí |
N.º de bolsillos | Ninguno |
Tipo de collarín | Cuello sencillo |
Tipo de costura | Costuras cosidas a cuatro hilos |