Learn More
Fisherbrand™ Bata de laboratorio desechable de polipropileno de clase I
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
Grande
XL
2XL
3XL
Tamaño del tórax (métrico):
63 cm
69 cm
71 cm
73 cm
75 cm
77 cm
Longitud del manguito (métrico):
73 cm
77 cm
78 cm
79 cm
80 cm
81 cm
Longitud (métrico):
92 cm
100 cm
102 cm
104 cm
109 cm
112 cm
Förpackningsstorlek
paquete de 100
Beskrivelse
Estas batas de laboratorio de polipropileno unisex con abertura posterior tienen 5 cierres y puños elásticos, sin bolsillos para las manos.Proporcionan seguridad y comodidad en el entorno de laboratorio.
- Polipropileno no tejido blanco
- Puños elásticos
- Peso del tejido:40 g/m2
- Cuello estándar, sin bolsillos para las manos
- Abertura posterior
- Cuello sencillo
- Cinco cierres a presión para un cierre seguro
- Unisex
Tekniske data
Tekniske data
| Tamaño | Grande |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polipropileno |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | Cierres a presión |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Desechables | Sí |
| N.º de bolsillos | Ninguno |
| Tipo de collarín | Cuello sencillo |
| Tipo de costura | Costuras cosidas a cuatro hilos |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion