Learn More
Zwiebel™ Pesas de clase M1
Use with weighing instruments of medium accuracy class III. Zwiebel™ Class M1 Weights are ideal for the verification or calibration of class M2 weights.
119.78€ - 223.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Para su uso con instrumentos de pesaje de precisión media clase III y precisión ordinaria de clase III |
---|
Código de producto | Marca | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12001613
|
Zwiebel™
PBI23717 |
± 500 mg |
168.00€
cada uno |
|
|||||
12011613
|
Zwiebel™
PBI23718 |
± 1000 mg |
223.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11794724
|
Zwiebel™
PBI23716 |
± 250 mg |
119.78€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Class M1 cast iron calibration weight
- In compliance with OIML R111
- Supplied individually
Especificaciones
Para su uso con instrumentos de pesaje de precisión media clase III y precisión ordinaria de clase III |