Learn More
Zwiebel™ Pesas de clase M1 con certificado
Click to view available options
Masa:
1 mg
10 mg
100 mg
200 mg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Tolerancia:
± 0,2 mg
± 0,25 mg
± 0,5 mg
± 0,6 mg
± 1000 mg
± 250 mg
± 2500 mg
± 500 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Pesa de calibración de clase M1
- En cumplimiento con la OIML R111
- Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Masa | 1 mg |
| Tolerancia | ± 0,2 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso con instrumentos de pesaje de precisión media clase III y precisión ordinaria de clase III |