Learn More
Zwiebel™ Juego de pesas de clase M2
Click to view available options
Masa:
1 a 100 g
1 a 200 g
1 a 50 g
1 a 500 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Pesa de calibración de acero inoxidable de clase M2.
- En cumplimiento con la OIML R111
- Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Especificaciones
| Masa | 1 a 200 g |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial y de clase II de precisión alta |