Learn More
BINDER™ Cámaras de secado y calentamiento Classic.Line serie E con ajuste mecánico
Con una estufa de calentamiento de la serie E de BINDER, obtiene una unidad fiable y potente en una configuración sólida a un precio muy atractivo. Esta estufa de calentamiento es la preferido para tareas de investigación básica, así como en medicina humana y veterinaria.
Marca: BINDER™ 9010-0001
1024.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24371" para aplicar la oferta.
Descripción
- Intervalo de temperatura: de +60 °C a + +230 °C
- Válvula de aire de escape ajustable
- Termostato hidromecánico
- Temporizador de 0 a 120 min
- 2 gradillas cromadas
Especificaciones
7.4 gal. | |
Natural | |
28 l | |
Cámara de secado y calentamiento | |
Acero inoxidable | |
E028-230 V | |
NEMA 5-20P | |
400 x 250 x 280 mm | |
22 kg | |
230 V | |
3,5 A | |
Tecnología APT.line™ |
Acero inoxidable | |
E028-230 V, estándar, Classic.Line de la serie E: cámaras de secado y calentamiento con ajuste mecánico, 28 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz | |
De 60 °C a 230 °C | |
Analógico | |
10 kg | |
2 estándar/4 máx. | |
De 0 a 120 min | |
580 x 475 x 405 mm | |
230 V, 1 fase 50/60 Hz, 0,8 kW | |
0,8 kW | |
50/60 Hz | |
1 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora