Learn More
BINDER™ Classic.Line de la serie BF: estufas microbiológicas estándar con convección forzada
La estufa microbiológica BINDER de la serie BF con convección mecánica es adecuada para todas las aplicaciones de incubación delicadas, especialmente a plena carga y con grandes volúmenes de carga. Esta estufa microbiológica es extremadamente homogénea y tiene tiempos de recuperación rápidos.
Marca: BINDER™ 9010-0241
5676.25 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Intervalo de temperatura: Desde + +5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta + +100 °C
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Velocidad de ventilador ajustable
- Válvula de aire de escape ajustable
- Controlador con funciones de temporizador.
- Puerta interior fabricada con vidrio templado de seguridad
- 2 gradillas cromadas
- Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de Clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura visual
- Interfaz de ordenador: RS 422
Especificaciones
14.1 cu. ft. | |
35 kg | |
BF400-230 V, estándar, Classic.Line de la serie BF: estufas microbiológicas estándar con convección forzada, 400 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz | |
400 l | |
Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™ | |
Ninguno | |
Puerta de vidrio | |
2 estándar/9 máx. | |
Ambiente +5 °C a 100 °C | |
LED | |
BF400-230 V | |
Sí | |
1275 x 875 x 1045 mm | |
230 V, 1 fase, 50/60 Hz, 0,85 kW, 12,5 A | |
0,85 kW | |
50/60 Hz |
77.2 lb. | |
Controlador con temporizador | |
No esterilizable en autoclave | |
Acero inoxidable | |
Convección forzada | |
Sin iluminación | |
1 | |
NEMA 5-20P | |
Incubadora estándar | |
Glass Door | |
2 | |
1000 x 500 x 800 mm | |
145 kg | |
230 V | |
3,7 A |