Descripción
Autoclave Plug and Play de 12 L ajustado a 121° C.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Capacidad (imperial) | 2,64 gal |
| Capacidad (métrico) | 12 L |
| Fondo de la cámara (métrico) | 270 mm |
| Diámetro de la cámara (imperial) | 8,4 in |
| Fondo de la cámara (imperial) | 10,8 in |
| Diámetro de la cámara (métrico) | 210 mm |
| Longitud (imperial) | 9,52 in |
| Longitud (métrico) | 268 mm |
| Modelo | Enchufe para la UE y el Reino Unido |
| Mostrar más |