Learn More
Tenak™ Gradilla clásica para congeladores horizontales, altura de caja de 75 mm, con cajas
La gradilla clásica es adecuada para su uso con todos los modelos de congeladores horizontales.
79.15€ - 139.00€
Especificaciones
Incluye | Cajas de cartón blanco con separadores de 9 x 9 celdas |
---|---|
Admite | Cajas (2) |
Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (equipo) | Cámaras frigoríficas |
Altura (métrico) | 75 mm (caja) |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15200494
|
Tenak™
TE21455B |
Cajas (2) |
79.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15210504
|
Tenak™
TE21464B |
Cajas (7) |
121.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15220504
|
Tenak™
TE21466B |
Cajas (8) |
130.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15230494
|
Tenak™
TE21457B |
Cajas (3) |
86.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15230504
|
Tenak™
TE21467B |
Cajas (9) |
139.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15250494
|
Tenak™
TE21458B |
Cajas (4) |
95.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15270494
|
Tenak™
TE21460B |
Cajas (5) |
103.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15290494
|
Tenak™
TE21462B |
Cajas (6) |
112.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Se suministra con una varilla de fijación para sujetar las cajas de crioconservación
- Mida la altura interior del congelador para elegir la gradilla adecuada
- Fabricadas en acero inoxidable
- Cajas de cartón estándar con separadores de 9 x 9 celdas
Especificaciones
Cajas de cartón blanco con separadores de 9 x 9 celdas | |
Acero inoxidable | |
75 mm (caja) |
Cajas (2) | |
Cámaras frigoríficas |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Tenak™ Gradilla clásica para congeladores horizontales, altura de caja de 75 mm, con cajas