Learn More
Motic™ Estereomicroscopio digital DM-143-FBGG
Descubra las infinitas posibilidades y ventajas de utilizar un estereomicroscopio digital. El estereomicroscopio digital Motic™ DM-143-FBGG es adecuado para cualquier aplicación y área de trabajo.
Marca: Motic™ 1100500200201
Detalles adicionales : Peso : 11.10000kg
Descripción
- Sistema óptico con zoom Greenough
- Cabezal binocular, con inclinación de 45°, con chip de cámara digital CMOS de 12,7 mm
- 3MP - 2048 x 1536 píxeles con salida USB 2.0
- Ocular de campo ancho: WF10X/20 mm
- 4:1 Relación de zoom, WD=80 mm
- Rango de aumento: de 1X a 4X
- FBGG: Soporte de tipo poste con gran base de trabajo
- Sistema de enfoque grueso con ajuste de tensión
- Iluminación halógena incidente y transmitida con control de intensidad
- Motic Images Plus 2.0 para PC y MAC
Especificaciones
Placas de platina de vidrio negro/blanco y mate, filtro azul y tapa antipolvo, Motic Images Plus 3.0 para Windows, OSX y Linux, portaobjetos de calibración | |
Acromático | |
Rango de aumento del objetivo: De 1X a 4X; 4:1 de relación de zoom | |
Estereomicroscopio digital | |
Binocular, con inclinación de 45° con chip CMOS de cámara digital integrado de 1,27 cm (1/2 pulg.) | |
WF10X/20 mm |
3MP - 2048 x 1536 píxeles con salida USB 2.0 | |
20 mm | |
Fuente de alimentación de 100/240 V (CE) | |
DM-143-FBGG | |
Halógeno de luz incidente y transmitida con control de intensidad de 12 V/10 W | |
1 unidad |