Learn More
Thermo Scientific™ Clean-Blot™ IP Detection Kit (HRP)
Evite la interferencia de fragmentos de anticuerpos IP desnaturalizados en ensayos Western blot de proteínas inmunoprecipitadas con estos conjugados de HRP y AP.
Marca: Thermo Scientific™ 21232
319.64 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
Los reactivos de detección de IP Thermo Scientific™ Clean-Blot son conjugados de HRP y AP optimizados para la detección de Western blot tras la inmunoprecipitación de anticuerpos primarios sin interferencias de fragmentos de anticuerpos IP desnaturalizados.
Los reactivos Clean-Blot IP permiten la detección de Western blot sin problemas de proteínas diana tras ensayos de IP (inmunoprecipitación). Funcionan al unirse específicamente a anticuerpos primarios funcionales (IgG completa) sin unirse también a fragmentos de los anticuerpos de IP, que normalmente acompañan a la proteína inmunoprecipitada a través de la electroforesis y la transferencia de membrana. Los reactivos Clean-Blot IP y el kit HRP eliminan la interferencia de detección de los fragmentos de IgG de cadenas pesadas (aprox. 50 kDa) y de cadenas ligeras (25 kDa) utilizados para el ensayo inicial de inmunoprecipitación. Los productos Clean-Blot IP incluyen reactivos de detección con conjugado de fosfatasa alcalina o conjugado de peroxidasa de rábano y el kit de detección de IP Clean-Blot (HRP) completo para el desarrollo de sustratos quimioluminiscentes.Características destacadas:
Universal: se une y detecta la mayoría de las especies, subclases de IgG e isotipos de anticuerpos primarios que se utilizan comúnmente para Western blot
Compatible: eficaz con ensayos de IP realizados con gránulos de proteína A, proteína G o agarosa anti-IgG y cualquier tampón de bloqueo
Rentable: elimina el coste y trabajo adicionales asociados a los anticuerpos de IP inmovilizados covalentemente como medio para superar la interferencia de ensayos Western blot
Flexible: disponible en reactivos de fosfato alcalino (AP) y peroxidasa de rábano (HRP) para la detección con sustratos quimioluminiscentes, fluorescentes o colorimétricos
Fácil de usar: sin necesidad de cambiar el protocolo de Western blot; simplemente sustituya el conjugado de HRP secundario convencional por el reactivo de detección de IP Clean-Blot
Detección sin obstrucciones: resultados de Western blot claros para ensayos de inmunoprecipitación sin una interferencia significativa de bandas de IgG desnaturalizadas
Especificaciones
Kit de detección IP Clean-Blot (HRP) | |
Quimioluminiscente | |
Western Blot | |
25 blots | |
Todas las especies | |
Suficiente para: 25 miniblots o 2000 cm2 de membrana • Reactivo de detección Clean-Blot (HRP), 2,5 ml • Tampón de bloqueo StartingBlock T20 (TBS), 1 l • Reactivo de detección de ECL 1 Pierce, solución de peróxido, 125 ml • Reactivo de detección de ECL 2 Pierce, solución potenciadora de luminol, 125 ml Almacenar a 4 °C. |
Reactivo de detección de IP (HRP) | |
Líquido | |
Clean-Blot™ | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
25 minitransferencias, membrana de 2000 cm cuadrados |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZJ393877 | Certificado de análisis | 16/12/2024 | 21232 |
ZA380563 | Certificado de análisis | 25/01/2024 | 21232 |
YD354205 | Certificado de análisis | 02/05/2023 | 21232 |
XJ360579 | Certificado de análisis | 04/11/2022 | 21232 |
XD339389 | Certificado de análisis | 21/04/2022 | 21232 |