Learn More
PURUS™ Cuadernos para impresión crítica en salas limpias
Los cuadernos para impresión crítica son idóneos para escribir y registrar datos en entornos de salas limpias.
Marke: PURUS™ PNBCPA42210 WG
174.01 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Weitere Details : Peso : 3.30000kg
Beschreibung
Para escribir en entornos de salas limpias
- Envasadas y procesadas en sala limpia
- Apto para su uso en salas limpias con certificación ISO de 4 a 6 (Clase 10 a Clase 1000)
- Tecnología patentada de unión sin rellenos orgánicos
- Reciclable
- Espaciado mediano entre renglones
- Sin amidas ni silicona
Spezifikation
Polietileno | |
Blanco | |
297 x 210 mm | |
Esterilizable en autoclave | |
Para escribir en entornos de salas limpias | |
10/Caja | |
80 gsm |
Rejilla | |
Poli | |
210 mm | |
Aptas para su uso con el estándar ISO de 4 a 6 (Clase 10 a Clase 1000) | |
Cuaderno para salas limpias | |
A4 |