Learn More
Scotch-Brite™ Clean & Shine Double Sided Floor Pads
This 2 in 1 daily cleaning pad for low speed scrubbers gradually increases shine with repeated use
162.00€ - 448.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Almohadillas de limpieza |
---|---|
Color | Marrón |
Para utilizar con (aplicación) | Limpieza y pulido |
Para utilizar con (equipo) | Fregadores de baja velocidad |
Modelo | 2 en 1 |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17168760
|
Scotch-Brite™
7100147921 |
305 mm |
162.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17178760
|
Scotch-Brite™
7100148006 |
610 mm | N/A | ||||||
Descripción
- Cleans and shines in the same step
- For use with a low-speed scrubber
- Save costs and labor by reducing or eliminating the need to burnish
- Removes black marks 3 times faster than traditional cleaning pads
- Two-sided pad lasts longer than traditional cleaning pads
- Effective on most coated and uncoated hard floors including VCT, vinyl, rubber, marble, stone, terrazzo, granite, and concrete with only water or neutral cleaner
Especificaciones
Almohadillas de limpieza | |
Limpieza y pulido | |
2 en 1 |
Marrón | |
Fregadores de baja velocidad |