Learn More
Liofilchem™ Prueba de limpieza
Click to view available options
Detecta:
Residuos de proteína, grasa y azúcar
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
- Clean test is a swab for the detection of protein, fat and sugar residues suitable for the check of work surfaces cleaning level.
Especificaciones
Especificaciones
| Detecta | Residuos de proteína, grasa y azúcar |
| Origen de fabricación | Italy |
| Tipo de producto | Clean Test |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el control higiénico de superficies de trabajo |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.