Learn More
PURUS™ Papel CleanImage Premier para salas limpias
Tienda Purus Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Dimensiones (L x An):
210 x 297 mm
Formato de página:
Sin agujeros
Peso (métrico):
105 gsm
80 gsm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Tecnología patentada de unión
- Apto para su uso en salas limpias con certificación ISO de 4 a 6 (Clase 10 a Clase 1000)
- Fabricado en una sala limpia con certificación ISO 4 (Clase 10)
- Reciclable Excelente capacidad de impresión y adhesión térmica del tóner
Compliance
Apto para su uso en entornos ISO de 4 a 6 (de Clase 10 a Clase 1000)
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polietileno |
| Con renglones | No |
| Width (English) Page | 11.7 in. |
| Longitud de página (imperial) | 8.3 in. |
| Color | Blanco |
| Color de la cubierta | White |
| Dimensiones (L x An) | 210 x 297 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (aplicación) | Para escribir, imprimir y fotocopiar en entornos de salas limpias de Clase 10 a Clase 1000 |
| Formato de página | Sin agujeros |
| Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Título del producto
PURUS™ Papel CleanImage Premier para salas limpias >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido