Learn More
Sampling Systems™ Cupones de limpieza para metal
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable (304)
Acero inoxidable (316)
Aluminio
Dimensiones (L x An):
100 x 100 mm
50 x 50 mm
50 x 50 mm
Acabado:
Pulido brillante
acabado satinado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Pruebas disponibles para aluminio, acero inoxidable 304 y acero inoxidable 316
- Todos los metales también están disponibles para el pulido brillante o el acabado satinado
- Hay dos tamaños disponibles para cada configuración, ya sea 50 x 50 mm o 100 x 100 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cupón de limpieza |
| Dimensiones (L x An) | 100 x 100 mm |
| Acabado | Pulido brillante |
| Para utilizar con (aplicación) | Prueba y validación del régimen de limpieza |
| Material | Acero inoxidable (316) |