Learn More
Sampling Systems™ Cupones de limpieza para metal
Pruebe y valide su régimen de limpieza con esta gama de cupones de validación de limpieza para diversos metales.
Marca: Sampling Systems™ 8644AL-100
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Pruebas disponibles para aluminio, acero inoxidable 304 y acero inoxidable 316
- Todos los metales también están disponibles para el pulido brillante o el acabado satinado
- Hay dos tamaños disponibles para cada configuración, ya sea 50 x 50 mm o 100 x 100 mm
Especificaciones
Cupón de limpieza | |
Pulido brillante | |
Aluminio |
100 x 100 mm | |
Prueba y validación del régimen de limpieza |